Merck
F6020
Sigma-Aldrich
Fenofibrate
≥99% (TLC), powder, PPARα agonist
Szinonimák:
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid isopropyl ester
Méret kiválasztása
5 G
34 400,00 Ft
25 G
55 600,00 Ft
100 G
170 000,00 Ft
34 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
34 400,00 Ft
25 G
55 600,00 Ft
100 G
170 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H21ClO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
360.83
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
34 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Terméknév
Fenofibrate, ≥99%, powder
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
szín
off-white
kezdeményező
Abbott
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PPARA(5465)
Related Categories
Alkalmazás
Fenofibrate has been used:
  • to study its effect on plasma lipids, liver phenotype and gene expression[1]
  • to study its impact on endothelium-dependent vasodilatation of thoracic aorta[2]
  • to administer to NASH knock-in mice along with a high fat diet (HFD) to study its effect[3]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fenofibrate increases high density lipoprotein levels by reducing cholesteryl ester transfer protein expression. It is used in treating the condition of increased cholesterol levels in the blood, abnormal lipid levels in the body and also hypertriglyceridaemia. Fenofibrate is a lipid regulating drug and proliferator-activated receptor-α (PPARα) mediates its action. It decreases the plasma levels of fibrinogen and C-reactive protein. By this fenofibrate allows better flow-mediated dilatation and reduces the risk of atherosclerosis. Fenofibrate is also known to reduce uric acid levels.[4]
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Nuclear Receptors (PPARs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Oshri Avraham et al.
eLife, 10 (2021-09-30)
Sensory neurons with cell bodies in dorsal root ganglia (DRG) represent a useful model to study axon regeneration. Whereas regeneration and functional recovery occurs after peripheral nerve injury, spinal cord injury or dorsal root injury is not followed by regenerative
Fenofibrate
Keating GM and Croom KF
Drugs, 67(1), 121?153-121?153 (2012)
Early diet-induced non-alcoholic steatohepatitis in APOE2 knock-in mice and its prevention by fibrates
Shiri-Sverdlov R, et al.
Journal of Hepatology, 44(4), 732-741 (2006)
Intrahepatic cholesterol influences progression, inhibition and reversal of non-alcoholic steatohepatitis in hyperlipidemic mice
Wouters K, et al.
Febs Letters, 584(5), 1001-1005 (2010)
Sujeong Park et al.
Experimental & molecular medicine, 53(7), 1159-1169 (2021-07-22)
In this study, we hypothesized that deregulation in the maintenance of the pool of coenzyme A (CoA) may play a crucial role in the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). Specific deletion of Acot12 (Acot12-/-), the major acyl-CoA thioesterase
Cikkek
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Questions
  1. Could you provide the solubility information for item F6020, Fenofibrate?
    1 answer
    1. Fenofibrate is soluble in acetone, ether, DMSO (15 mg/ml), DMF (30 mg/ml), ethanol (1 mg/ml), methanol (slightly soluble), benzene, chloroform, DMF:PBS (1:3 pH 7.2) (0.25 mg/ml), ethyl acetate, acetonitrile, and hexane. However, it is insoluble in water.
      Helpful?