SML2012
Cinacalcet hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
AMG 073 hydrochloride, KRN 1493 hydrochloride, N-[1-(R)-(-)-(1-naphthyl)ethyl]-3-[3(trifluoromethyl)phenyl]-1-aminopropane hydrochloride, NPS 1493 hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
optikai aktivitás
[α]/D -24 to -32°, c = 0.5 in methanol
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/t16-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QANQWUQOEJZMLL-PKLMIRHRSA-N
Alkalmazás
- to stimulate calcium-sensing receptor (CaSR) in thick ascending limb (TAL) of the male Sprague-Dawley rats to study the effect of altered claudins levels on calciuria and magnesiuria in metabolic acidosis
- as a calcimimetic positive allosteric modulator (PAM) of CaSR to determine the structural rearrangements of human CaSR upon activation
- as a calcium-sensing receptor (CaSR) agonist to study the effect of CaSR on tumor cell proliferation in lung adenocarcinoma (LUAD) cell line
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Célzott szervek
eye - retina
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3