Merck
M2686
Greiner 96 well plates, polystyrene
conical bottom clear wells, non-sterile
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
UNSPSC kód:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
clear polystyrene
conical bottom clear wells
maximum térfogat:
234 μL
méret:
96 wells
hasznos térfogat:
200 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
lid: no
material
clear polystyrene
conical bottom clear wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
kiszerelés
case of 100 ea (internal packs of 5)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 651101
maximum térfogat
234 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
200 μL
Általános leírás
96W Microplate, well working volume 20-200 μL; maximum volume 234 μL.
Greiner multiwell plates are available in the standard multiwell plate footprint and offer excellent optical properties. These plates are DNAse/RNAse free and non-pyrogenic as deteremined by LAL method (< 0.06 EU/mL). Appropriate for general purposes, such as optical measurements, photography, and microscopy, due to the high transparency of polystyrene plates.
Egyéb megjegyzések
96 well microplate, without lid, solid conical (V) bottom well design, alphanumeric well coding, length: 127.76+/- 0.15 mm width: 85.48 +/- 0.15 mm curvature: approx. 200 μm.
Alkalmasság
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)