M3186
Greiner 96 well plates, polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells, sterile
Szinonimák:
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
About This Item
Javasolt termékek
material
clear polystyrene
flat bottom clear polystyrene wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid: no
skirt (F-bottom)
kiszerelés
case of 375 ea (internal packs of 25)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 655163
maximum térfogat
382 μL
méret
96 wells
hasznos térfogat
340 μL
kötéstípus
non-treated surface