Fontos dokumentumok
CLS3897
Corning® 96 Well Clear Polystyrene Microplate
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
Méret kiválasztása
100 EA
152 300,00 Ft
152 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
152 300,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.13
Anyagok:
V-bottom clear
polystyrene
round wells
méret:
96 wells
lyuktérfogat:
320 μL
lyuk hasznos térfogat:
75-200 μL
152 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
V-bottom clear
polystyrene
round wells
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
lid: no
skirt
kiszerelés
bag of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 3897
méret
96 wells
lyuktérfogat
320 μL
lyuk hasznos térfogat
75-200 μL
kötéstípus
non-treated surface
Tulajdonságok és előnyök
  • Corning® 96 well clear microplates support various application requirements.
  • Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
  • V Bottom is best suited for retrieving - with least dead volume.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Abdisalan M Noor et al.
BMC infectious diseases, 11, 121-121 (2011-05-17)
Countries aiming for malaria elimination require a detailed understanding of the current intensity of malaria transmission within their national borders. National household sample surveys are now being used to define infection prevalence but these are less efficient in areas of