Merck
43697
Sigma-Aldrich
rac-1,2-Distearoylglycerol
≥99% (GC)
Szinonimák:
rac-Glycerol 1,2-distearate, DL-1,2-Distearin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H76O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
625.02
Beilstein:
1730305
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥99% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
mp
72-74 °C
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
rac-1,2-Distearoylglycerol is an 1,2-diacylglycerol.
Alkalmazás
rac-1,2-Distearoylglycerol may be used for the in vitro assay for monoacylglycerol transferase (MGAT) and diacylglycerol acyltransferase (DGAT) activity.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jingsong Cao et al.
The Journal of biological chemistry, 278(16), 13860-13866 (2003-02-11)
Acyl-CoA:monoacylglycerol transferase (MGAT) plays a predominant role in dietary fat absorption in the small intestine, where it catalyzes the first step of triacylglycerol resynthesis in enterocytes for chylomicron formation and secretion. Although the mouse small intestine exhibits the highest MGAT
Jingsong Cao et al.
The Journal of biological chemistry, 278(28), 25657-25663 (2003-05-06)
Acyl-CoA:monoacylglycerol acyltransferase (MGAT) plays an important role in dietary fat absorption by catalyzing a rate-limiting step in the re-synthesis of diacylglycerols in enterocytes. The present study reports further characterization of MGAT2, a newly identified intestinal MGAT (Cao, J., Lockwood, J.