Fontos dokumentumok
36484
2-Stearoylglycerol
analytical standard
Szinonimák:
β-Monostearin, 2-Monostearin, 2-Monostearoylglycerol, 2-Octadecanoylglycerol, Glycerol β-monostearate, Octadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
analytical standard
Teszt
≥95% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
funkcionális csoport
ester
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h20,22-23H,2-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQEMORVAKMFKLG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?