1446000
USP
Monoglycerides
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Monoglycerides C14-22
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
monoglycerides
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O(CC(O)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h21-23H,2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)