Fontos dokumentumok
M1765
1-Lauroyl-rac-glycerol
≥99%
Szinonimák:
1-Monododecanoyl-rac-glycerol, 1-Monolaurin, 1-Monolauroyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-laurate, DL-α-Laurin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
funkcionális csoport
ketone
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C15H30O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-13-14(17)12-16/h14,16-17H,2-13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ARIWANIATODDMH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)