Merck
90844
Supelco
1-Stearoyl-rac-glycerol
analytical standard
Szinonimák:
1-Monooctadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-stearate, DL-α-Stearin, Monostearin
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)16COOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.56
Beilstein:
1728685
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
≥98.0% (TLC)
Forma
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C21H42O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h20,22-23H,2-19H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)