Fontos dokumentumok
D1639
Glyceryl 1,3-dipalmitate
≥99%
Szinonimák:
α,γ-Dipalmitin, 1,3-Dihexadecanoylglycerol, 1,3-Dipalmitin, 1,3-Dipalmitoyl-glycerol
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
powder
szennyeződések
≤1% 1,2-isomer
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFAZGHREJPXDMH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1