Merck
76184
Sigma-Aldrich
3-Palmitoyl-sn-glycerol
≥99.0% (TLC)
Szinonimák:
MG(16:0/0:0/0:0), (R)-Glycerol 1-palmitate, L-α-Palmitin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C19H38O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
330.50
Beilstein:
1728236
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (TLC)
form
solid
funkcionális csoport
ester
lipidtípus
neutral glycerides
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3/t18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QHZLMUACJMDIAE-GOSISDBHSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
Ping-Yi Li et al.
Frontiers in microbiology, 11, 9-9 (2020-02-11)
Monoacylglycerol lipases (MGLs) are present in all domains of life. However, reports on bacterial MGLs are still limited. Until now, reported bacterial MGLs are all thermophilic/mesophilic enzymes from warm terrestrial environments or deep-sea hydrothermal vent, and none of them originates