Merck
02193
Supelco
Monononadecanoin
analytical standard
Szinonimák:
Glyceryl monononadecanoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H44O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
372.58
UNSPSC kód:
85151701
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
Formátum
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO.CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CO)CO
InChI
1S/2C22H44O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-20-21(24)19-23;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(25)26-21(19-23)20-24/h2*21,23-24H,2-20H2,1H3
Alkalmazás
Monononadecanoin may be used as a reference standard for the separation and isolation of neutral lipid from a lipid mixture into individual class, in high yield and purity, by using bonded phase columns.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rapid separation of lipid classes in high yield and purity using bonded phase columns.
Kaluzny M A, et al.
Journal of Lipid Research, 26(1), 135-140 (1985)