Fontos dokumentumok
M2949
MDL 72527
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
CPC-200, MDL-72527DA, N,N′-Bis(2,3-butadienyl)-1,4-butanediamine dihydrochloride, N1,N4-Bis(2,3-butadienyl)-1,4-butanediamine hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to brown
oldhatóság
H2O: 15 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.Cl.C=C=CCNCCCCNCC=C=C
InChI
1S/C12H20N2.2ClH/c1-3-5-9-13-11-7-8-12-14-10-6-4-2;;/h5-6,13-14H,1-2,7-12H2;2*1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ITVRWVVFVHINOH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)