Fontos dokumentumok
U6756
U-73122 hydrate
powder
Szinonimák:
1-[6-[((17β)-3-Methoxyestra-1,3,5[10]-trien-17-yl)amino]hexyl]-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥97.5% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
szín
off-white
oldhatóság
ethanol: ~0.7 mg/mL
DMSO: ~0.9 mg/mL
chloroform: ~10 mg/mL
DMSO: ≤2.6 mg/mL (Achieved with heating.)
ethanol: ≤5 mg/mL (Achieved with heating.)
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O.COc1ccc2C3CC[C@]4(C)[C@H](CCC4C3CCc2c1)NCCCCCCN5C(=O)C=CC5=O
InChI
1S/C29H40N2O3.H2O/c1-29-16-15-23-22-10-8-21(34-2)19-20(22)7-9-24(23)25(29)11-12-26(29)30-17-5-3-4-6-18-31-27(32)13-14-28(31)33;/h8,10,13-14,19,23-26,30H,3-7,9,11-12,15-18H2,1-2H3;1H2/t23-,24-,25+,26+,29+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WCOYJDRCHHGMRK-BDEPKWELSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research