Fontos dokumentumok
805114
PLGA microspheres
25 μm average diameter
Szinonimák:
Degradex® PLGA, PLGA Nanoparticles
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
átlagos átmérő
25 μm
sűrűség
1.3 g/cm3
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Általános leírás
To re-constitute:
- Remove the product from freezer
- Wait until temperature rises to the ambient temperature
- Add DI water or buffer to the container
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.