Merck
A9926
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
Szinonimák:
40% Acrylamide/Bisacrylamide 19:1, Polyacrylamide solution
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Terméknév
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, BioReagent, suitable for electrophoresis, 19:1
sterilitás
0.2 μm filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
adagolási arány
19:1
technika/technikák
electrophoresis: suitable
alkalmasság
suitable for electrophoresis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
2-8°C
SMILES string
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Acrylamide (AA) is a neurotoxin and carcinogen. It was found in potato products like, french fries and potato chips and also in several cereal-based products. This highly reactive organic compound has the ability to polymerize to form polyacrylamide.
Alkalmazás
Acrylamide/bis-acrylamide, 40% solution has been used in the preparation of temperature sensitive tissue-mimicking phantoms. It has also been used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoresis of the PCR products.
Elkészítési megjegyzés
Solution prepared from electrophoresis grade acrylamide and bis-acrylamide in ultra-pure water.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Célzott szervek
Peripheral nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Use of potato flour in bread and flat bread
Flour and Breads and Their Fortification in Health and Disease Prevention, 247-259 (2011)
Gold nanoparticle nucleated cavitation for enhanced high intensity focused ultrasound therapy
McLaughlan JR, et al.
Physics in Medicine and Biology, 63(1), 015004-015004 (2017)
Peng Zhang et al.
Journal of therapeutic ultrasound, 1, 2-2 (2013-01-01)
The clinical feasibility of using high-intensity focused ultrasound (HIFU) for ablation of solid tumors is limited by the high acoustic pressures and long treatment times required. The presence of microbubbles during sonication can increase the absorption of acoustic energy and
Massive gliosis of the retina: report of a case investigated by immunohistochemistry and clonality assays
Inayama Y, et al.
Human Pathology, 36(6), 702-705 (2005)
Acrylamide: a common food toxin related to physiological functions and health
Semla M, et al.
Physiological Research, 66(2), 205-205 (2017)