Fontos dokumentumok
M104
(±)-Muscarine chloride hydrate
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Tetrahydro-4-hydroxy-N,N,N,5-tetramethyl-2-furanmethanammonium chloride hydrate
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
deionized water: ≥20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Cl-].CC1OC(CC1O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.ClH/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUFRNEJYZWHXLC-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Alkalmazás
- as an acetylcholine receptor agonist in neuronal precursor cell lines PC 12 cells
- as toxin test compound for paper spray mass spectrometry (PSMS) optimization experiments
- as a component of quality control(QC) in hydrophilic interaction liquid chromatography-high resolution tandem mass spectrometry (HILIC-HRMS/MS) analysis of human urine samples
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3