Fontos dokumentumok
P6503
Pilocarpine hydrochloride
≥99% (titration), powder, muscarinic acetylcholine receptor agonist
Szinonimák:
(3S,4R)-4,5-Dihydro-3-ethyl-4-(1-methyl-1H-imidazol-5-ylmethyl)-2(3H)-furanone hydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Pilocarpine hydrochloride, ≥99% (titration), powder
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
szín
white
mp
202-205 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
vonatkozó betegség(ek)
epilepsy
SMILES string
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
Géninformáció
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience