Fontos dokumentumok
212385-M
Millipore
Carbachol
An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Szinonimák:
Carbachol, Carbamoylcholine Chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H15ClN2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.65
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (titration)
Forma
solid (fine crystalline)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szín
white
oldhatóság
methanol: 100 mg/mL
water: 100 mg/mL
ethanol: 20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
Cl.[N+](CCO\C(=N\[H])\[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors. Carbachol is totally resistant to the action of acetylcholine esterase (AChE) and non-specific cholinesterases. Inhibits apoptotic death of cultured granule neurons.
An unsubstituted carbamoyl ester that acts as an agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors. Known to increase cytosolic Ca2+ and InsP3 and decrease cAMP levels. Resistant to the action of acetylcholine esterase (AChE) and non-specific cholinesterases. Inhibits apoptotic death of cultured granule neurons.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Agonist for nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors
Figyelmeztetés
Toxicity: Highly Toxic (H)
Feloldás
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Egyéb megjegyzések
Jence, M., et al. 1995. J. Neurochem. 64, 1605.
Yan, G.M., et al. 1995. Mol. Pharmacol. 47, 248.
Mangels, L.A., and Gnegy, M.E. 1992. J. Biol. Chem.267, 5847.
Watanabe, A.M., et al. 1992. In Basic and Clinical Pharmacology, Fifth Edition Katzung, B.G. ed.) Appleton and Lange, Norwalk, CT, p. 82.
Howe, P.H., et al. 1986. J. Pharmacol. Exp. Ther.239, 574.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3