Fontos dokumentumok
I2765
Ibotenic acid
~95% (TLC), solid, neurotoxin
Szinonimák:
α-Amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ibotenic acid, ~95%, solid
Teszt
~95%
Minőségi szint
form
solid
szín
white
oldhatóság
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless (with sonication)
0.1 M NaOH: 10.7 mg/mL
0.1 M HCl: 4.7 mg/mL
SMILES string
NC(C(O)=O)C1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Grm1(24414) , Grm2(24415)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges