Fontos dokumentumok
M0200
Minimum Essential Medium Eagle
Alpha Modification, with sodium bicarbonate and ʟ-glutamine, without nucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Szinonimák:
αMEM, MEM
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Minimum Essential Medium Eagle, Alpha Modification, With sodium bicarbonate and L-glutamine, without ribonucleosides and deoxyribonucleosides, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Minőségi szint
sterilitás
sterile-filtered
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
Endotoxin, tested
alkatrészek
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kiegészítés
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?