1.46628
Sterile Isopropyl Myristate (IPM)
ready-to-use, bottle volume 360 mL , filling volume
Szinonimák:
Isopropylmyristate, Isopropylmyristate, Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester, Sterile IPM, Tetradecanoic acid isopropyl ester, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Minőségi szint
gőznyomás
<1 hPa ( 20 °C)
leírás
Suitable for dilution of viscous products to facilitate membrane filtration
sterilitás
sterile; γ-irradiated
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>300 °C
eltarthatósági idő
12 mo.
Jellemzők
closure type crimp cap with septum
ready-to-use
kiszerelés
bottle of
pkg of (360 ml in 500 ml bottle with red flip cap and septum (6 bottles per box))
palackkapacitás
500 mL
palack térfogata
360 mL , filling volume
bp
140 °C/3 hPa
átmeneti hőmérséklet
flash point >150 °C
oldhatóság
<0.05 mg/L
sűrűség
0.85 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
nonselective for
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Preparing IPM for microbiological testing is a hurdle for any QC laboratory. Sterility is usually achieved with a long and difficult filtration process. Our Sterile IPM is sterilized by Gamma-irradiation and can be used as any ready-to-use rinse fluid or culture media.
- For sterility testing sterile IPM should be used in combination with Our Steritest® NEO “Green base” device (TZHVSL210).
Jogi információk
konfigurálva
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Lobbanási pont (F)
302.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 150 °C
Cikkek
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.