Fontos dokumentumok
L109
Lorglumide sodium salt
solid
Szinonimák:
(±)-4-[(3,4-Dichlorobenzoyl)amino]-5-(dipentylamino)-5-oxopentanoic acid sodium salt, CR 1409
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
szín
white
oldhatóság
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >10 mg/mL
H2O: 10 mg/mL
methanol: 28 mg/mL
SMILES string
[Na+].CCCCCN(CCCCC)C(=O)C(CCC([O-])=O)NC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C22H32Cl2N2O4.Na/c1-3-5-7-13-26(14-8-6-4-2)22(30)19(11-12-20(27)28)25-21(29)16-9-10-17(23)18(24)15-16;/h9-10,15,19H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,25,29)(H,27,28);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCNPYMDDOUQTBK-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... CCKAR(886)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?