Fontos dokumentumok
I0634
Ionomycin calcium salt
from Streptomyces conglobatus, ≥98% (HPLC), powder, Ca2+ ionophore
Szinonimák:
Ionomycin (calcium), SQ23377 calcium
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ionomycin calcium salt from Streptomyces conglobatus, powder, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
desiccated
protect from light
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
antibiotikus hatásspektrum
Gram-positive bacteria
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC(=O)O[Ca]OC(=CC(=O)[C@@H](C)C[C@@H](C)C1)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@](C)(O2)[C@H]3CC[C@](C)(O3)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WKRWUYKLUMMAKG-WYGBAUISSA-L
Általános leírás
Additionally, it is a narrow spectrum antibiotic effective against Gram-positive bacteria, obtained in pure form from the fermentation broths of Streptomyces conglobatus. It is unique amongst known polyether antibiotics due to its exceptional UV absorption maximum at 300 nm and its high affinity for calcium ions.
Alkalmazás
- peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) for immunologic assessment
- oocytes for parthenogenetic activation
- T cell subsets for the detection of intracellular cytokines, carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester (CFSE) proliferation assay, and antigen-specific suppressive function assay
- in combination with phorbol12-myristate 13-acetate (PMA) to stimulate T-cell activation in various cells
- as sperm capacitation medium supplement to study its impact on in vitro fertilization and increasing the efficiency of bovine embryo development
- as a positive control for the detection of intracellular Ca2+ in adipose-derived stem cells (ASCs)(4)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)