Merck
S5295
Sigma-Aldrich
SITE+3 Liquid Media Supplement (100×)
liquid, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Szinonimák:
100× Media Supplement, Liquid Media Supplement
About This Item
UNSPSC kód:
12352205
NACRES:
NA.75
sterilitás
sterile-filtered
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Komponensek
Contains 1.0 mg/ml recombinant human insulin, 0.55 mg/ml human transferrin (substantially iron-free), 0.5 μg/ml sodium selenite, 0.2 mg/ml ethanolamine, 470 μg/ml linoleic acid, 470 μg/ml oleic acid and 50 mg/ml bovine serum albumin at the 100x concentration. Contains 2 moles each of linoleic acid and oleic acid per mole of albumin.
Elkészítési megjegyzés
Prepared in Earle′s Balanced Salt Solution (EBSS) without phenol red.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jana Key et al.
International journal of molecular sciences, 21(14) (2020-07-24)
Depletion of yeast/fly Ataxin-2 rescues TDP-43 overexpression toxicity. In mouse models of Amyotrophic Lateral Sclerosis via TDP-43 overexpression, depletion of its ortholog ATXN2 mitigated motor neuron degeneration and extended lifespan from 25 days to >300 days. There is another ortholog