Fontos dokumentumok
SML1395
Arachidonic acid sodium salt
from Mortierella alpina, ≥98.5% (GC), waxy solid, lipid precursor
Szinonimák:
5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid, Eicosa-5Z,8Z,11Z,14Z-tetraenoic acid, Sodium arachidonate, cis,cis,cis,cis-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid sodium salt, 20:4
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Arachidonic acid sodium salt from Mortierella alpina, ≥98.5% (GC)
biológiai forrás
Mortierella alpina
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
waxy solid
szín
white to off-white
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(O[Na])CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22;/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22);/q;+1/p-1/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDMGAAYEUNWXSI-XVSDJDOKSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)