Fontos dokumentumok
L7035
clasto-Lactacystin β-lactone
Szinonimák:
(1R,4R,5S)-1-[(1S)-1-Hydroxy-2-Methylpropyl]-4-Methyl-6-Oxa-2-Azabicyclo[3.2.0]Heptane-3,7-Dione, Omuralide
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Minőségi szint
form
film
oldhatóság
DMSO: soluble 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12OC(=O)[C@@]1(NC(=O)[C@@H]2C)[C@@H](O)C(C)C
InChI
1S/C10H15NO4/c1-4(2)6(12)10-7(15-9(10)14)5(3)8(13)11-10/h4-7,12H,1-3H3,(H,11,13)/t5-,6+,7+,10-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWPWHHUJACGNMZ-NBBQQVJHSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Cikkek
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research