Fontos dokumentumok
332607
(2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin
average Mw ~1,460
Szinonimák:
(2-Hydroxypropyl)-beta-cyclodextrin, HP-β-CD
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]25/D +135°, c = 1 in H2O (typical)
molekulatömeg
average Mw ~1,460
a címkézés mértéke
0.8 molar substitution
mp
267 °C (dec.)
oldhatóság
water: 180 g/L
SMILES string
CC(O)COCC1OC2OC3C(COCC(C)O)OC(OC4C(COCC(C)O)OC(OC5C(COCC(C)O)OC(OC6C(COCC(C)O)OC(OC7C(COCC(C)O)OC(OC8C(COCC(C)O)OC(OC1C(OCC(C)O)C2OCC(C)O)C(OCC(C)O)C8OCC(C)O)C(OCC(C)O)C7OCC(C)O)C(OCC(C)O)C6OCC(C)O)C(OCC(C)O)C5OCC(C)O)C(OCC(C)O)C4OCC(C)O)C(OCC(C)O)C3OCC(C)O
InChI
1S/C63H112O42/c1-22(64)8-85-15-29-50-36(71)43(78)57(92-29)100-51-30(16-86-9-23(2)65)94-59(45(80)38(51)73)102-53-32(18-88-11-25(4)67)96-61(47(82)40(53)75)104-55-34(20-90-13-27(6)69)98-63(49(84)42(55)77)105-56-35(21-91-14-28(7)70)97-62(48(83)41(56)76)103-54-33(19-89-12-26(5)68)95-60(46(81)39(54)74)101-52-31(17-87-10-24(3)66)93-58(99-50)44(79)37(52)72/h22-84H,8-21H2,1-7H3/t22?,23?,24?,25?,26?,27?,28?,29-,30-,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37-,38?,39-,40+,41+,42+,43?,44+,45?,46+,47+,48+,49+,50+,51+,52-,53-,54-,55-,56-,57+,58-,59+,60-,61-,62-,63-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODLHGICHYURWBS-RYJYQAAZSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As an analytical standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by thin layer chromatography (TLC) method.
- To study the host-guest interaction with organic low molecular mass compounds prior to their quantification using reversed phase-high performance liquid chromatography (RP-HPLC) technique.
- As a mobile phase additive for the effective separation of β-carbolines by HPLC.
- In cyclodextrin-modified micellar electrokinetic chromatography (CD-modified MEKC) for the determination of sertraline hydrochloride and the synthesis-related products.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
>752.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 400 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?