B5386
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate
≥97% (HPLC), powder, protein kinase A activator
Szinonimák:
8-Br-A-3:5-MP, 8-Br-cAMP, 8-Bromo-cAMP
About This Item
Javasolt termékek
product name
8-Bromoadenosine 3′,5′-cyclic monophosphate, ≥97% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
254 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
aqueous base: soluble, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C10H11BrN5O6P/c11-10-15-4-7(12)13-2-14-8(4)16(10)9-5(17)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6/h2-3,5-6,9,17H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,14)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DVKQVRZMKBDMDH-UUOKFMHZSA-N
Alkalmazás
- to treat H295R cells as positive controls for CYP19 induction
- as a membrane permeable cAMP analog to study its effect on short-circuit current (Isc)
- to investigate its potential as an inducer of differentiation in Wharton′s jelly-derived mesenchymal stem cells (WJ-MSCs)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.