Merck
C2211
Sigma-Aldrich
Z-Leu-Leu-Leu-al
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
MG-132
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C26H41N3O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
475.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
product name
Z-Leu-Leu-Leu-al, ≥90% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C26H41N3O5/c1-17(2)12-21(15-30)27-24(31)22(13-18(3)4)28-25(32)23(14-19(5)6)29-26(33)34-16-20-10-8-7-9-11-20/h7-11,15,17-19,21-23H,12-14,16H2,1-6H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,33)/t21-,22-,23-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZYWCYJVHRLUCT-VABKMULXSA-N
Géninformáció
Amino Acid Sequence
Z-Leu-Leu-Leu-al
Alkalmazás
Z-Leu-Leu-Leu-al or MG132 has been used as a proteasome inhibitor. It has also been used to test the ubiquitylation and sumoylation pathways in urchin embryos.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Dokumentumtár megtekintése
An Inducible Retroviral Expression System for Tandem Affinity Purification Mass-Spectrometry-Based Proteomics Identifies Mixed Lineage Kinase Domain-like Protein (MLKL) as an Heat Shock Protein 90 (HSP90) Client*
Johannes W. Bigenzahn
Molecular and Cellular Proteomics (2016)
MG132, a proteasome inhibitor, induced death of calf pulmonary artery endothelial cells via caspase-dependent apoptosis and GSH depletion.
Anticancer Research (2010)
Proteasome inhibitors: from research tools to drug candidates
Alexei F.Kisselev
Chemistry and Biology, 8(8), 739-758 (2001)
Vaino K. Hopsu-Havu, Mikko Jarvinen, Heidrun Kirschke
Proteolysis in Cell Functions (1997)
Rho-associated protein kinase 1 (ROCK1) is increased in Alzheimer's disease and ROCK1 depletion reduces amyloid-? levels in brain
Benjamin W
Journal of Neurochemistry (2016)