Fontos dokumentumok
L6007
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney
Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret)
Szinonimák:
Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, Cathepsin III, LAP, Leucinamide aminopeptidase, Leucinaminopeptidase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine kidney
Minőségi szint
típus
Type VI-S
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥12 units/mg protein (biuret)
molekulatömeg
320 kDa
összetétel
Protein, 30-70%
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Fizikai forma
inhibitor
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3