164598
Aminopeptidase M, Porcine Kidney
Szinonimák:
Aminopeptidase M, Porcine Kidney, Alanyl aminopeptidase, Aminopeptidase M, Aminopeptidase N
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
Porcine kidney
Minőségi szint
form
suspension (crystalline)
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
physiological buffer: soluble
water: soluble
idegen aktivitás
Oxidases ≤3%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- to test and identify the peaks containing d-residue in the allatotropin-related peptide (ATRP)
- to study its oxidative inactivation of enzyme activity, and to screen MIRA ingredients
- for the proteolysis of isolevuglandins (IsoLGs) proteins
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2