Vissza
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney
Szinonimák:
Aminopeptidase M, Aminopeptidase N, Cathepsin III, LAP, Leucinamide aminopeptidase, Leucinaminopeptidase
CAS-szám:
9054-63-1
EC-szám:
232-942-5
Products
Termékkategória
proteases (2)
Márka
Sigma-Aldrich (2)
Biológiai forrás
Fizikai forma
Szövet
Kémiai összetétel
Minőségi szint
Termékek szűrése
Showing 1-2 of 2
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
L5006
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney,
Type IV-S, ammonium sulfate suspension, 10-40 units/mg protein (Bradford)
Több
Árazás megtekintése
L6007
Leucine Aminopeptidase, microsomal from porcine kidney,
Type VI-S, lyophilized powder, ≥12 units/mg protein (biuret)