Fontos dokumentumok
C3888
Carboxypeptidase Y from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Szinonimák:
Peptidyl-L-amino acid Hydrolase, Serine Carboxypeptidase
About This Item
Javasolt termékek
grade
Proteomics Grade
Minőségi szint
form
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥50 units/mg protein
molekulatömeg
61 kDa
összetétel
Protein, ≥75% E1%/280
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Related Categories
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egység definíció
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1