Fontos dokumentumok
A1276
Amastatin hydrochloride hydrate
powder, ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-5-methylhexanoyl-Val-Val-Asp hydrochloride hydrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Amastatin hydrochloride hydrate, ≥97% (HPLC)
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
202-205 °C
oldhatóság
methanol: 1 mM (Stock solution stable for 1 month at −20 °C. Working solution stable for 1 day.)
antibiotikus hatásspektrum
neoplastics
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].CC(C)C[C@@H](N)[C@H](O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C21H38N4O8.ClH.H2O/c1-9(2)7-12(22)17(28)20(31)25-16(11(5)6)19(30)24-15(10(3)4)18(29)23-13(21(32)33)8-14(26)27;;/h9-13,15-17,28H,7-8,22H2,1-6H3,(H,23,29)(H,24,30)(H,25,31)(H,26,27)(H,32,33);1H;1H2/t12-,13+,15+,16+,17+;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBYDQJQQTMJMQH-AFROIDPFSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Effective concentration: 1-10 μM.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3