Fontos dokumentumok
L5751
L-Lysine dihydrochloride
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Szinonimák:
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid dihydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
L-Lysine dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white to faint yellow
mp
200-206 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].Cl[H].NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBBURJFZIMRPCZ-XRIGFGBMSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)