Fontos dokumentumok
L5025
Leflunomide
Immunosuppressant
Szinonimák:
5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
Teszt
≥98% (TLC)
form
powder
mp
166.5 °C
oldhatóság
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DHODH(1723)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1