Fontos dokumentumok
1357056
USP
Leflunomide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Cyano-3-hydroxy-N-(4-trifluoromethylphenyl)crotonamide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
leflunomide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O=C(/C(C#N)=C(O)/C)NC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
Géninformáció
human ... DHODH(1723)
Általános leírás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)