Fontos dokumentumok
PHR1378
Leflunomide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Leflunomide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl) phenyl]-isoxazole-4-carboxamide, 5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000654
traceable to USP 1356960
API-család
leflunomide
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DHODH(1723)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1