SML0936
Teriflunomide
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(Z)-2-Cyano-3-hydroxy-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-butenamide, A 1726, A77-1726, A771726, Flucyamide, HMR 1726, N-(4-Trifluoromethylphenyl)-2-cyano-3-hydroxycrotoamide, SU 20
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7(18)10(6-16)11(19)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-5,18H,1H3,(H,17,19)/b10-7-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UTNUDOFZCWSZMS-YFHOEESVSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.