Fontos dokumentumok
1356960
USP
Leflunomide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
leflunomide
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... DHODH(1723)
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1