Fontos dokumentumok
S8139
Sulindac
≥98.0%
Szinonimák:
(Z)-5-Fluoro-2-methyl-1-[p-(methylsulfinyl)benzylidene]indene-3-acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
form
powder
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
veterinary
kezdeményező
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES string
CC1=C(CC(O)=O)c2cc(F)ccc2\C1=C/c3ccc(cc3)S(C)=O
InChI
1S/C20H17FO3S/c1-12-17(9-13-3-6-15(7-4-13)25(2)24)16-8-5-14(21)10-19(16)18(12)11-20(22)23/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,22,23)/b17-9-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MLKXDPUZXIRXEP-MFOYZWKCSA-N
Géninformáció
human ... ALB(213) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Cikkek
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox