Fontos dokumentumok
L2145
L-Leucine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Szinonimák:
H-L-Leu-AMC HCl
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Leucine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride,
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
oldhatóság
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluoreszcencia
λex 327 nm; λem 349 nm (pH 8.0)
λex 380 nm; λem 440 nm (Reaction product)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H20N2O3.ClH/c1-9(2)6-13(17)16(20)18-11-4-5-12-10(3)7-15(19)21-14(12)8-11;/h4-5,7-9,13H,6,17H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t13-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCRXITKKWBOQRZ-ZOWNYOTGSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a substrate in fluorescence-based soil assays
- to determine leucine aminopeptidase activity of both Plasmodium falciparum M1 (PfA-M1) and PfA-M17 enzymes
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3