Fontos dokumentumok
C8511
Cathepsin C from bovine spleen
Type X, lyophilized powder, ≥5 units/mg protein
Szinonimák:
Dipeptidyl aminopeptidase, Dipeptidyl peptidase I
Méret kiválasztása
70 100,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
70 100,00 Ft
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine spleen
Minőségi szint
típus
Type X
Teszt
>25% protein (biuret)
Forma
lyophilized powder
specifikus aktivitás
≥5 units/mg protein
összetétel
Protein, ≥25% biuret
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
tárolási körülmény
OK to freeze (Unstable. Keep frozen)
koncentráció
≥5 unit/mg protein
technika/technikák
activity assay: suitable
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... CTSC(352958)
Related Categories
Általános leírás
Dipeptidyl peptidase I (DPPI), also known as cathepsin C, is an abundant lysosomal cysteine protease from the papain superfamily with a molecular weight of approximately 200 kDa.[1] It is widely expressed in a variety of mammalian tissues, with the highest levels found in the lungs, kidneys, liver, and spleen, and relatively lower levels in the brain.[2]
DPPI is the only member of its family that is functional as a tetramer, consisting of four identical subunits, each composed of an N-terminal fragment, a heavy chain, and a light chain. It is identified as one of the multifaceted protease-processing machines, having been shown to function beyond its role as a non-specific lysosomal protease.[1]
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cat C participates in neutrophil recruitment and production of chemokines and cytokines in many inflammatory diseases. Cathepsin C plays a crucial role as an essential enzyme in activating granule serine proteases in cytotoxic T lymphocytes, natural killer cells (granzymes A and B), mast cells (chymase and tryptase), and neutrophils (cathepsin G, proteinase 3, and elastase).[2]
Vigyázat
Egység definíció
Fizikai forma
szubsztrát
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?