Fontos dokumentumok
K0129
Kanamycin solution from Streptomyces kanamyceticus
liquid, suitable for cell culture and plant cell culture, BioReagent
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Kanamycin solution from Streptomyces kanamyceticus, 10 mg/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
biológiai forrás
Streptomyces kanamyceticus
Minőségi szint
sterilitás
0.1 μm filtered
termékcsalád
BioReagent
Forma
liquid
koncentráció
10 mg/mL in 0.9% NaCl
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Hatásmechanizmus
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H36N4O11/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SBUJHOSQTJFQJX-NOAMYHISSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Resistance: Aminoglycoside-modifying enzymes (including acetyltransferase, phosphotransferase, nucleotidyltransferase) can alter this antibiotic, preventing its interaction with ribosomes.
Antimicrobial spectrum: Kanamycin sulfate is effective against gram-negative and gram-postiive bacteria, and mycoplasma.
Vigyázat
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic