Merck
L3520
Sigma-Aldrich
D-Lactitol monohydrate
≥99% (HPLC)
Szinonimák:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H24O11 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
362.33
Beilstein:
4218679
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥99% (HPLC)
form
powder
édesség
0.4 × sucrose
szín
white
mp
95-98 °C (lit.)
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
[H]O[H].OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C12H24O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h4-21H,1-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXMBXZRLTPSWCR-XBLONOLSSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sugar alcohol sweet tastant detectable by humans.
Egyéb megjegyzések
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Sugar alcohols for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2