19346
Lactitol
analytical standard
Szinonimák:
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol, D-Lactitol, E 966, Lactobiosit, Lactositol, no translation
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
optikai aktivitás
[α]/D 14.5±1.5°, c = 1 in H2O
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
szennyeződések
≤6.0% water
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQHSOMBJVWLPSR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)