Merck
33799
Supelco
Isoxadifen-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Szinonimák:
Ethyl 4,5-dihydro-5,5-diphenylisoxazol-3-carboxylate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H17NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
295.33
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCOC(=O)C1=NOC(C1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H17NO3/c1-2-21-17(20)16-13-18(22-19-16,14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-12H,2,13H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWKVXOJATACCCH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Isoxadifen-ethyl can play the role as a safener with pesticide fenoxaprop-ethyl, which can be an effective combination in agriculture to protect rice.
Isoxadifen-ethyl can play the role as a safener with pesticide fenoxaprop-ethyl, which can be an effective combination in agriculture to protect rice. It can also be used as a herbicide for cereal crops to combat grassy weeds.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Jogi információk
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
4-Hydroxyphenylpyruvate Dioxygenase Inhibitors in Combination with Safeners: Solutions for Modern and Sustainable Agriculture
Ahrens H, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(36), 9388-9398 (2013)
4?Hydroxyphenylpyruvate Dioxygenase Inhibitors in Combination with Safeners: Solutions for Modern and Sustainable Agriculture
Ahrens H, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52, 9388-9398 (2013)
Pesticides?Advances in Research and Application (2013)