Fontos dokumentumok
O0886
Olomoucine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
2-(Hydroxyethylamino)-6-benzylamino-9-methylpurine
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
DMSO: 20 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cn1cnc2c(NCc3ccccc3)nc(NCCO)nc12
InChI
1S/C15H18N6O/c1-21-10-18-12-13(17-9-11-5-3-2-4-6-11)19-15(16-7-8-22)20-14(12)21/h2-6,10,22H,7-9H2,1H3,(H2,16,17,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTVPOLSIJWJJNY-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CDC2(983) , CDK2(1017) , CDK3(1018) , CDK4(1019) , CDK5(1020) , CDK6(1021) , CDK7(1022) , CDK8(1024) , CDK9(1025) , CDKN1A(1026) , CDKN1B(1027) , CDKN1C(1028) , CDKN2A(1029) , CDKN2B(1030) , CDKN2C(1031) , CDKN2D(1032) , CDKN3(1033)
rat ... Prkca(24680)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3